Learn More
Méthyl pyrazine-2-carboxylate, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11966741 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11966741 5 g 5g
11956741 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11966741 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 443170050
 Article restreint
Expédition estimée: 13-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 6164-79-0 | C6H6N2O2 | 138.13 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6164-79-0
Formule moléculaire C6H6N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 138.13
Clé InChI TWIIRMSFZNYMQE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyl 2-pyrazinecarboxylate, methyl pyrazinoate, pyrazinoic acid methyl ester, methylpyrazine-2-carboxylate, pyrazinecarboxylic acid, methyl ester, methyl pyrazinecarboxylate, 2-pyrazinecarboxylic acid, methyl ester, pyrazine-2-carboxylic acid, methyl ester, 2-methylpyrazine carboxylate, pyrazine-2-carboxylic acid methyl ester
CID PubChem 72662
Nom IUPAC Méthyle pyrazine-2-carboxylate
SMILES COC(=O)C1=NC=CN=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl pyrazine-2-carboxylate
Point de fusion 59.5°C to 61.5°C
Couleur Incolore
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Quantité 5 g
Poids de la formule 138.13
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide
compliance-icons
Identifiant produit
  • Methyl pyrazine-2-carboxylate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.