Learn More
Pyrazine-2-carboxylate de méthyle, 98+ %, Thermo Scientific™
Code produit 11479892
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11479892 100 g -
11459892 5 g 5g
11469892 25 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11479892 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A12028.22
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Identifiants chimiques
CAS 6164-79-0
Formule moléculaire C6H6N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 138.126
Numéro MDL MFCD00014611
Clé InChI TWIIRMSFZNYMQE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyl 2-pyrazinecarboxylate, methyl pyrazinoate, pyrazinoic acid methyl ester, methylpyrazine-2-carboxylate, pyrazinecarboxylic acid, methyl ester, methyl pyrazinecarboxylate, 2-pyrazinecarboxylic acid, methyl ester, pyrazine-2-carboxylic acid, methyl ester, 2-methylpyrazine carboxylate, pyrazine-2-carboxylic acid methyl ester
CID PubChem 72662
Nom IUPAC Méthyle pyrazine-2-carboxylate
SMILES COC(=O)C1=NC=CN=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl pyrazine-2-carboxylate
Point de fusion 56°C to 60°C
Point d’éclair >100°C (212°F)
Quantité 100 g
Beilstein 118345
Merck Index 14,7959
Poids de la formule 138.13
Pourcentage de pureté ≥98%