Learn More
Méthylpyrrole-2-carboxylate, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
It is used in medicine and as an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuffs.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Il est utilisé en médecine et en tant que matière première importante et intermédiaire utilisé dans la synthèse organique, les produits pharmaceutiques, les produits agrochimiques et les colorants.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Conserver à température ambiante. Tenir à l’écart des agents oxydants et des chauffages.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Methyl pyrrole-2-carboxylate |
| Point de fusion | 74°C to 78°C |
| Quantité | 5 g |
| Informations sur la solubilité | Soluble in water. |
| Poids de la formule | 125.13 |
| Pourcentage de pureté | 97% |