Learn More
Méthylpyrrole-3-carboxylate, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15490658
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15490658 5 g 5g
15400668 250 mg 250mg
15480658 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15490658 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H54340.06
 Article restreint
Expédition estimée: 09-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 2703-17-5 | C6H7NO2 | 125.127 g/mol
Methyl pyrrole-3-carboxylate is used as an organic chemical synthesis intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le méthylpyrrole-3-carboxylate est utilisé comme intermédiaire de synthèse chimique organique.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2703-17-5
Formule moléculaire C6H7NO2
Poids moléculaire (g/mol) 125.127
Numéro MDL MFCD00967074
Clé InChI WLBNVSIQCFHAQB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyl pyrrole-3-carboxylate, 1h-pyrrole-3-carboxylic acid methyl ester, 1h-pyrrole-3-carboxylic acid, methyl ester, methyl 3-pyrrolecarboxylate, 3-methoxycarbonyl-1h-pyrrole, pubchem22507, acmc-1cmqn, methylpyrrole-3-carboxylate, 4,5-methoxy-carbonylpyrrole, methyl pyrrole 3-carboxylate
CID PubChem 12361759
Nom IUPAC 1H-pyrrole-3-carboxylate de méthyle
SMILES COC(=O)C1=CNC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl pyrrole-3-carboxylate
Point de fusion 85°C to 89°C
Quantité 5 g
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 125.13
Pourcentage de pureté 97%