Learn More
Pyruvate de méthyle, 94 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10710585 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10710585 500 g Flacon en verre 500g
10503254 25 g Flacon en verre 25g
10081330 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10710585 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 127655000
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 600-22-6 | C4H6O3 | 102.09 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 600-22-6
Formule moléculaire C4H6O3
Poids moléculaire (g/mol) 102.09
Numéro MDL MFCD00008754
Clé InChI CWKLZLBVOJRSOM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyl pyruvate, pyruvic acid, methyl ester, pyruvic acid methyl ester, methyl 2-oxopropionate, propanoic acid, 2-oxo-, methyl ester, methyl-pyruvate, methylglyoxylic acid methyl ester, unii-3kjm65g5xl, 3kjm65g5xl, 2-oxo-propionic acid methyl ester
CID PubChem 11748
ChEBI CHEBI:51850
Nom IUPAC 2-oxopropanoate de méthyle
SMILES CC(=O)C(=O)OC
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl pyruvate
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.1300g/mL
Point d’ébullition 134.0°C to 137.0°C
Point d’éclair 39°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 94%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3COCO2CH3
Indice de réfraction 1.4065
Quantité 500 g
Beilstein 03, 616
Merck Index 15, 8135
Gravité spécifique 1.13
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble.
Poids de la formule 102.09
Pourcentage de pureté 94%
Forme physique Liquide