Learn More
Pyruvate de méthyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11469060
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11469060 25 g 25g
11479060 100 g -
11489060 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11469060 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A13966.14
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 600-22-6 | C4H6O3 | 102.089 g/mol
Methyl Pyruvate acts as a potent secretagogue used in the study of stimulus-secretion coupling. Also used in the preparation of quinoxalines as dual phoosphodiesterase 2/10 (PDE2/10) inhibitors. It increases free calcium ion concentration in the cytosol of pancreatic cells. It is used in the preparation of dimethyl 2,3-dimethylenebutanedioate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le pyruvate de méthyle agit comme un puissant sécrétagogue utilisé dans l’étude du couplage stimulus-sécrétion. Également utilisé dans la préparation des quinoxalines comme inhibiteurs de la double phosphodiestérase 2/10 (PDE2/10). Il augmente la concentration en ions calcium libres dans le cytosol des cellules pancréatiques. Il est utilisé dans la préparation du 2,3-diméthylènebutanedioate de diméthyle.
Solubilité
Soluble au chloroforme, au méthanol, à l’éther, à l’alcool. Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Conserver à l’abri des oxydants et de la chaleur.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 600-22-6
Formule moléculaire C4H6O3
Poids moléculaire (g/mol) 102.089
Numéro MDL MFCD00008754
Clé InChI CWKLZLBVOJRSOM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyl pyruvate, pyruvic acid, methyl ester, pyruvic acid methyl ester, methyl 2-oxopropionate, propanoic acid, 2-oxo-, methyl ester, methyl-pyruvate, methylglyoxylic acid methyl ester, unii-3kjm65g5xl, 3kjm65g5xl, 2-oxo-propionic acid methyl ester
CID PubChem 11748
ChEBI CHEBI:51850
Nom IUPAC 2-oxopropanoate de méthyle
SMILES CC(=O)C(=O)OC
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl Pyruvate
Densité 1.123
Point d’ébullition 135°C to 137°C
Point d’éclair 39°C (102°F)
Plage de pourcentage du dosage 98%
Indice de réfraction 1.404
Quantité 25 g
Numéro UN UN3272
Beilstein 1361953
Merck Index 14,8021
Informations sur la solubilité Soluble in chloroform,methanol,ether,alcohol. Slightly soluble in water.
Poids de la formule 102.09
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Methyl pyruvat
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Methyl pyruvate