Learn More
Pyruvate de méthyle, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Nom chimique ou matériau | Methyl Pyruvate |
| CAS | 600-22-6 |
| Formule moléculaire | C4H6O3 |
| Quantité | 250 g |
| Synonyme | 2-Oxo-propionic Acid Methyl Ester, 2-Oxopropanoic Acid Methyl Ester, Methyl 2-Oxopropanoate, Methyl 2-Oxopropionate, Methyl Acetoformate, Methyl Methoxycarbonyl Ketone, Methyl Pyroracemate, Methyl Pyruvate, Methylglyoxylic Acid Methyl Ester, NSC 65430, Pyroracemic Acid Methyl Ester |
| Formule InChI | InChI=1S/C4H6O3/c1-3(5)4(6)7-2/h1-2H3 |
| SMILES | COC(=O)C(=O)C |
| Nom IUPAC | 2-oxopropanoate de méthyle |
| Poids moléculaire (g/mol) | 102.09 |
| Poids de la formule | 102.0317 |
Produkttitel