Learn More
Pyruvate de méthyle, TRC
Code produit 30464393
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
Conditionnement:
50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30464393 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30464393 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM32698050G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl Pyruvate
CAS 600-22-6
Formule moléculaire C4H6O3
Quantité 50 g
Synonyme 2-Oxo-propionic Acid Methyl Ester, 2-Oxopropanoic Acid Methyl Ester, Methyl 2-Oxopropanoate, Methyl 2-Oxopropionate, Methyl Acetoformate, Methyl Methoxycarbonyl Ketone, Methyl Pyroracemate, Methyl Pyruvate, Methylglyoxylic Acid Methyl Ester, NSC 65430, Pyroracemic Acid Methyl Ester
Formule InChI InChI=1S/C4H6O3/c1-3(5)4(6)7-2/h1-2H3
SMILES COC(=O)C(=O)C
Nom IUPAC 2-oxopropanoate de méthyle
Poids moléculaire (g/mol) 102.09
Poids de la formule 102.0317