Learn More
Pyruvate de méthyle, TRC
Specifica
Specifica
| Nom chimique ou matériau | Methyl Pyruvate |
| CAS | 600-22-6 |
| Formule moléculaire | C4H6O3 |
| Quantité | 100 g |
| Synonyme | 2-Oxo-propionic Acid Methyl Ester, 2-Oxopropanoic Acid Methyl Ester, Methyl 2-Oxopropanoate, Methyl 2-Oxopropionate, Methyl Acetoformate, Methyl Methoxycarbonyl Ketone, Methyl Pyroracemate, Methyl Pyruvate, Methylglyoxylic Acid Methyl Ester, NSC 65430, Pyroracemic Acid Methyl Ester |
| Formule InChI | InChI=1S/C4H6O3/c1-3(5)4(6)7-2/h1-2H3 |
| SMILES | COC(=O)C(=O)C |
| Nom IUPAC | 2-oxopropanoate de méthyle |
| Poids moléculaire (g/mol) | 102.09 |
| Poids de la formule | 102.0317 |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?