Learn More
Méthyl (R)-2-[(tert-butyldiméthylsilyl)oxy]-2-(3-chlorophényl)acétate, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Methyl (R)-2-[(tert-Butyldimethylsilyl)oxy]-2-(3-chlorophenyl)acetate |
| CAS | 153294-01-0 |
| Formule moléculaire | C15H23ClO3Si |
| Quantité | 500 mg |
| Synonyme | (alphaR)-3-Chloro-alpha-[[(1,1-dimethylethyl)dimethylsilyl]oxy]-benzeneacetic Acid Methyl Ester, (R)- 3-Chloro-alpha-[[(1,1-dimethylethyl)dimethylsilyl]oxy]-benzeneacetic Acid Methyl Ester |
| Formule InChI | InChI=1S/C15H23ClO3Si/c1-15(2,3)20(5,6)19-13(14(17)18-4)11-8-7-9-12(16)10-11/h7-10,13H,1-6H3/t13-/m1/s1 |
| SMILES | COC(=O)[C@H](O[Si](C)(C)C(C)(C)C)c1cccc(Cl)c1 |
| Nom IUPAC | méthyl (2R)-2-[tert-butyl(diméthyl)silyl]oxy-2-(3-chlorophényl)acétate |
| Poids moléculaire (g/mol) | 314.88 |
| Poids de la formule | 314.1105 |