Learn More
(S)-(+)-3-hydroxybutyrate de méthyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11389005
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11389005 25 g 25g
11369005 1 g 1g
11379005 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11389005 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L14151.14
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 3976-69-0 | C5H10O3 | 118.132 g/mol
Can undergo aldol-type reactions with aldehydes with either syn- or anti-selectivity according to the conditions, for use in the synthesis of chiral β-lactams.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Peut subir des réactions de type aldolique avec des aldéhydes avec syn- ou anti-sélectivité selon les conditions, pour une utilisation dans la synthèse de ß-lactamines chirales.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’abri des oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3976-69-0
Formule moléculaire C5H10O3
Poids moléculaire (g/mol) 118.132
Numéro MDL MFCD00063289
Clé InChI LDLDJEAVRNAEBW-SCSAIBSYSA-N
Synonyme methyl r---3-hydroxybutyrate, r-methyl 3-hydroxybutanoate, methyl 3r-3-hydroxybutanoate, methyl r-3-hydroxybutyrate, r-3-hydroxybutyric acid methyl ester, methyl r-3-hydroxybutanoate, r---3-hydroxybutyric acid methyl ester, r---methyl 3-hydroxybutyrate, r---3-hydroxy-n-butyric acid methyl ester
CID PubChem 2724279
Nom IUPAC méthyle (3R)-3-hydroxybutanoate
SMILES CC(CC(=O)OC)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl (R)-(-)-3-hydroxybutyrate
Densité 1.055
Point d’ébullition 56°C to 58°C (11 mmHg)
Point d’éclair 73°C (163°F)
Odeur Pleasant
Indice de réfraction 1.422
Quantité 25 g
Beilstein 3648161
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Rotation optique −48.5° (c=1.3 in Chloroform)
Poids de la formule 118.13
Pourcentage de pureté 98%