Learn More
Méthyl (R)-3-Hydroxybutyrate, TRC
Code produit 30474709
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30474709 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30474709 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM3125801G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl (R)-3-Hydroxybutanoate
CAS 3976-69-0
Formule moléculaire C5 H10 O3
Quantité 1 g
Synonyme Butanoic acid','3-hydroxy-','methyl ester','(3R)-, Butanoic acid','3-hydroxy-','methyl ester','(R)-, Butyric acid','3-hydroxy-','methyl ester','D-(-)- (8CI), (-)-(3R)-3-Hydroxybutanoic acid methyl ester, (3R)-3-Hydroxybutanoic acid methyl ester, (R)-(-)-3-Hydroxy-
Formule InChI InChI=1S/C5H10O3/c1-4(6)3-5(7)8-2/h4,6H,3H2,1-2H3/t4-/m1/s1
SMILES COC(=O)C[C@@H](C)O
Nom IUPAC méthyl (3R)-3-hydroxybutanoate
Poids moléculaire (g/mol) 118.131
Poids de la formule 118.063