Learn More
(R)-(+)-lactate de méthyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10590934 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10590934 25 g Flacon en verre 25g
10005712 1 g Flacon en verre 1g
10219410 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10590934 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 414490250
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 17392-83-5 | C4H8O3 | 104.11 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 17392-83-5
Formule moléculaire C4H8O3
Poids moléculaire (g/mol) 104.11
Numéro MDL MFCD00004517
Clé InChI LPEKGGXMPWTOCB-UHFFFAOYNA-N
Synonyme methyl r-+-lactate, methyl d-lactate, r-methyl 2-hydroxypropanoate, methyl r-lactate, +-methyl d-lactate, methyl 2r-2-hydroxypropanoate, d-lactic acid methyl ester, methyl lactate, +, unii-45mz1t3tbv, r-methyl lactate
CID PubChem 637514
ChEBI CHEBI:74611
SMILES COC(=O)C(C)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl (R)-(+)-lactate
Couleur Incolore
Densité 1.0900g/mL
Point d’ébullition 144.0°C to 145.0°C
Point d’éclair 49°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.4120 to 1.4140
Quantité 25 g
Numéro UN 3272
Gravité spécifique 1.09
Conditions de rotation spécifiques + 8.50 (20.00°C c=neat)
Rotation spécifique + 8.50
Informations sur la solubilité Solubility in water: miscible,hydrolyses. Other solubilities: soluble in alcohol and ether,miscible with most common organic solvents
Nom IUPAC methyl 2-hydroxypropanoate
Poids de la formule 104.11
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Methyl (R)-(+)-lactate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.