Learn More
Thermo Scientific Chemicals Rouge de méthyle
Code produit 11432688
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11432688 500 g 500g
11422688 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11432688 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur A16690.36
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 493-52-7 | C15H15N3O2 | 269.304 g/mol
Les souches bactériennes isolées à partir de boues contaminées par des colorants ont décoloré un colorant azo-toxique, à savoir le rouge de méthyle (RM). Le rouge de méthyle est utilisé dans le test de rouge de méthyle (test de RM) que l’on emploie pour identifier les bactéries produisant des acides stables par des mécanismes de fermentation d’acides mélangés du glucose
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Les souches bactériennes isolées à partir de boues contaminées par des colorants ont décoloré un colorant azoïque toxique, à savoir le rouge de méthyle (RM).Le rouge de méthyle est utilisé dans le test de rouge de méthyle (test de RM) utilisé pour identifier les bactéries produisant des acides stables par des mécanismes de fermentation d’acides mixtes du glucose
Solubilité
Insoluble dans l’eau.Soluble dans l’éthanol.
Remarques
Conserver dans un endroit frais.Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé.Conserver à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 493-52-7
Formule moléculaire C15H15N3O2
Poids moléculaire (g/mol) 269.304
Numéro MDL MFCD00002425
Clé InChI CEQFOVLGLXCDCX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme C.I. 13020
CID PubChem 10303
Nom IUPAC Acide 2-[[4-(diméthylamino)phényl]diazényl]benzoïque
SMILES CN(C)C1=CC=C(C=C1)N=NC2=CC=CC=C2C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl Red
Point de fusion 179°C to 182°C
Beilstein 750102
Merck Index 14,6119
Informations sur la solubilité Insoluble in water. Soluble in ethanol.
Poids de la formule 269.3
Quantité 500 g