Learn More
Thermo Scientific Chemicals Rouge de méthyle, réactif ACS
Code produit 10482971 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
10g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10482971 25 g Flacon en verre 25g
10311501 10 g Flacon en verre 10g
10340384 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10482971 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 423970250
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
CAS: 493-52-7 | C15H15N3O2 | 269.304 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Indicateur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 493-52-7
Formule moléculaire C15H15N3O2
Poids moléculaire (g/mol) 269.304
Numéro MDL MFCD00002425
Clé InChI CEQFOVLGLXCDCX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme Acid Red 2, 2-[4-(Dimethylamino)phenylazo]benzoic acid, C.I. 13020
CID PubChem 10303
Nom IUPAC Acide 2-[[4-(diméthylamino)phényl]diazényl]benzoïque
SMILES CN(C)C1=CC=C(C=C1)N=NC2=CC=CC=C2C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl Red
Point de fusion 178.0°C to 182.0°C
Note relative au nom Pure
Clarity Passes Test
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (CH3)2NC6H4N=NC6H4CO2H
Intervalle de transition visuelle from pH 4.2 (pink) to pH 6.2 (yellow)
Beilstein 16, 329
Merck Index 15, 6192
Couleur Violet-rouge
Informations sur la solubilité Solubility in water: almost insoluble. Other solubilities: soluble in ethanol, acetic acid
Quantité 25 g
Forme physique Poudre
Poids de la formule 269.3
Qualité Réactif ACS