Learn More
Rouge de méthyle, pour l’analyse ACS, MP Biomedicals™
Code produit 11492872 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
250 g
Conditionnement:
250g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11492872 100 g -
11482872 25 g -
11402882 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11492872 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0215254580
 Article restreint
Expédition estimée: 16-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 493-52-7
Formule moléculaire C15H15N3O2
Poids moléculaire (g/mol) 269.304
Clé InChI CEQFOVLGLXCDCX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-(4-Dimethylaminophenylazo)benzoic acid, 4-Dimethylaminoazobenzene-2'-carboxylic acid
CID PubChem 10303
Nom IUPAC Acide 2-[[4-(diméthylamino)phényl]diazényl]benzoïque
SMILES CN(C)C1=CC=C(C=C1)N=NC2=CC=CC=C2C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl red
Note relative au nom Pour l’analyse ACS
Couleur Rouge
Quantité 100 g
Forme physique Poudre
Poids de la formule 269.3