Learn More
Indicateur rouge de méthyle, Reag. Ph. Eur., Honeywell Fluka™
Code produit 15623830
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Conditionnement unitSize
15623830 100 g Flacon en verre 100g
15633830 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15623830 Supplier Honeywell-Fluka Supplier No. 32654100G
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is not returnable. View return policy
Reag. Ph. Eur., indicateur acide-base
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 493-52-7
Formule moléculaire C15H15N3O2
Poids moléculaire (g/mol) 269.304
Numéro MDL MFCD00002425
Clé InChI CEQFOVLGLXCDCX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme Acid Red 2
CID PubChem 10303
Nom IUPAC Acide 2-[[4-(diméthylamino)phényl]diazényl]benzoïque
SMILES CN(C)C1=CC=C(C=C1)N=NC2=CC=CC=C2C(=O)O
Specifications
Nom chimique ou matériau Methyl Red
Point de fusion 179°C to 182°C
Note relative au nom Reag. Ph. Eur.
Formule linéaire (CH3)2NC6H4N=NC6H4CO2H
Numéro UN NONH for all modes of transport
Beilstein 750102
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water
Poids de la formule 269.3g/mol
Conditionnement Flacon en verre
Compatibilité Complies for sensitivity
Intervalle de transition visuelle 4.4 to 6.0
Densité 0.989g/cm3
Couleur Violet
Quantité 100 g
Forme physique Poudre