Learn More
Indicateur rouge de méthyle, réag. Ph. Eur., Solstice
Code produit 15633830
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
15633830 25 g Flacon en verre 25g
15623830 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15633830 Fournisseur Honeywell-Fluka Code fournisseur 3265425G
 Article restreint
Demander un format en vrac ou personnalisé
Actuellement indisponible: Nous n'avons aucune information sur la future disponibilité de ce produit.
Voir les produits de remplacement
Reag. Ph. Eur., indicateur acide-base
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Solstice propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure dans le monde – entier, avec une cohérence, une pureté et une précision assurées
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 493-52-7
Formule moléculaire C15H15N3O2
Poids moléculaire (g/mol) 269.304
Numéro MDL MFCD00002425
Clé InChI CEQFOVLGLXCDCX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme Acid Red 2
CID PubChem 10303
Nom IUPAC Acide 2-[[4-(diméthylamino)phényl]diazényl]benzoïque
SMILES CN(C)C1=CC=C(C=C1)N=NC2=CC=CC=C2C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl Red
Point de fusion 179 °C à 182 °C
Note relative au nom Reag. Ph. Eur.
Conditionnement Flacon en verre
Compatibilité Conformes pour la sensibilité
Formule linéaire (CH3)2NC6H4N=NC6H4CO2H
Intervalle de transition visuelle 4.4 à 6.0
Numéro UN NONH for all modes of transport
Beilstein 750102
Densité 0,989g/cm3
Couleur Violet
Informations sur la solubilité Légèrement soluble dans l’eau
Quantité 25 g
Forme physique Poudre
Poids de la formule 269,3g/mol