Learn More
Thermo Scientific Chemicals Rouge de méthyle, pur, indicateur
Code produit 10115210 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Bouteille en verre
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10115210 100 g Flacon en verre 100g
10247690 25 g Flacon en verre 25g
11925651 500 g Bouteille en verre 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10115210 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 264441000
Demander un format en vrac ou personnalisé
Rouge de méthyle, C15H15N3O2, numéro CAS-493-52-7, rouge acide 2, acide 2-[4-(diméthylamino)phénylazo]benzoïque, C.I.13020, 25 g, 269.3, pur, avertissement, déclaration GHS H :Nocif en cas d’ingestion.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Indicateur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 493-52-7
Formule moléculaire C15H15N3O2
Poids moléculaire (g/mol) 269.304
Clé InChI CEQFOVLGLXCDCX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme Acid Red 2, 2-[4-(Dimethylamino)phenylazo]benzoic acid, C.I. 13020
CID PubChem 10303
Nom IUPAC Acide 2-[[4-(diméthylamino)phényl]diazényl]benzoïque
SMILES CN(C)C1=CC=C(C=C1)N=NC2=CC=CC=C2C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl Red
Point de fusion 178.0°C to 182.0°C
Formule linéaire (CH3)2NC6H4N=NC6H4CO2H
Informations sur la solubilité Solubility in water: almost insoluble. Other solubilities: soluble in ethanol, acetic acid
Spectre IR Authentique
Poids de la formule 269.3
Qualité Pures
Conditionnement Flacon en verre
Extinction spécifique 650 min. (430nm, in buffer)
Intervalle de transition visuelle from pH 4.2 (red) to pH 6.2 (yellow)
Couleur Rouge
Quantité 100 g
Forme physique Poudre