Learn More
Thermo Scientific Chemicals Rouge de méthyle, pur, indicateur
Code produit 10247690 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Bouteille en verre
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10247690 25 g Flacon en verre 25g
10115210 100 g Flacon en verre 100g
11925651 500 g Bouteille en verre 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10247690 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 264440250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    43.35€
    35.65€ / 25g
    Économisez 7.70€
    17% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Rouge de méthyle, C15H15N3O2, numéro CAS-493-52-7, rouge acide 2, acide 2-[4-(diméthylamino)phénylazo]benzoïque, C.I.13020, 25 g, 269.3, pur, avertissement, déclaration GHS H :Nocif en cas d’ingestion.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Indicateur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 493-52-7
Formule moléculaire C15H15N3O2
Poids moléculaire (g/mol) 269.304
Clé InChI CEQFOVLGLXCDCX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme Acid Red 2, 2-[4-(Dimethylamino)phenylazo]benzoic acid, C.I. 13020
CID PubChem 10303
Nom IUPAC Acide 2-[[4-(diméthylamino)phényl]diazényl]benzoïque
SMILES CN(C)C1=CC=C(C=C1)N=NC2=CC=CC=C2C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl Red
Point de fusion 178.0°C to 182.0°C
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en verre
Extinction spécifique 650 min. (430nm, in buffer)
Formule linéaire (CH3)2NC6H4N=NC6H4CO2H
Intervalle de transition visuelle from pH 4.2 (red) to pH 6.2 (yellow)
Couleur Rouge
Informations sur la solubilité Solubility in water: almost insoluble. Other solubilities: soluble in ethanol, acetic acid
Quantité 25 g
Forme physique Poudre
Poids de la formule 269.3
Qualité Pures