Learn More
Rouge de méthyle, pur, soluble dans l’esprit, C.I.13020, qualité indicateur, Fisher Chemical
Tous les produits Fisher Chemical ProduitsSpécification
Spécification
| Point de fusion | 178°C |
| Poids de la formule | 269.3g/mol |
| Conditionnement | Cuve en verre |
| Couleur | Rouge |
| Quantité | 25 g |
| Forme physique | Solide |