Learn More
Rouge de méthyle, pur, soluble dans l’esprit, C.I.13020, qualité indicateur, Fisher Chemical
Code produit 10685112 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
25 g
Conditionnement:
10g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
10685112 10 g 10g
10518630 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10685112 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur M/5150/45
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Identifiants chimiques
CAS 493-52-7
Formule moléculaire C15H15N3O2
Poids moléculaire (g/mol) 269.304
Numéro MDL 2425
Clé InChI CEQFOVLGLXCDCX-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 10303
Nom IUPAC Acide 2-[[4-(diméthylamino)phényl]diazényl]benzoïque
SMILES CN(C)C1=CC=C(C=C1)N=NC2=CC=CC=C2C(=O)O
Spécification
Point de fusion 178°C
Poids de la formule 269.3g/mol
Conditionnement Cuve en verre
Couleur Rouge
Quantité 10 g
Forme physique Solide