Learn More
Thermo Scientific Chemicals Sel de sodium rouge de méthyle, solution aqueuse 0,02 % p/v
Code produit. 11410690
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
Conditionnement:
100mL
500mL
Code produit. 11410690
Marque: Thermo Scientific Chemicals 044161.AP
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 845-10-3 | C15H14N3NaO2 | 291.286 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 845-10-3
Formule moléculaire C15H14N3NaO2
Poids moléculaire (g/mol) 291.286
Numéro MDL MFCD00002426
Clé InChI GNTPCYMJCJNRQB-UHFFFAOYSA-M
CID PubChem 4465632
Nom IUPAC sodium ; 2-[[4-(diméthylamino)phényl]diazényl]benzoate
SMILES CN(C)C1=CC=C(C=C1)N=NC2=CC=CC=C2C(=O)[O-].[Na+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl Red sodium salt
Plage de pourcentage du dosage 0.02% w/v
Poids de la formule 291.29
Odeur Odorless
Couleur Incolore
Quantité 500 mL
Forme physique Liquide