Learn More
Solution de rouge de méthyle, qualité EP, Reagecon™
BIOPHARMA
Code produit 11494699 Tous les produits Reagecon Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 ml
Conditionnement:
100mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11494699 100 ml 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11494699 Fournisseur Reagecon Code fournisseur 1055102
 Article restreint
En stock
Devient rouge dans les solutions acides et est utilisé dans le test de MR pour identifier la présence de bactéries. Solution de rouge de méthyle, qualité EP, Reagecon™ est une solution prête à l’emploi avec 50 mg de rouge de méthyle par 100 ml. Fabriquée conformément aux exigences de la selon la Pharmacopée européenne. Pharm. eur., chapitre 4 (4.1.1) et préparée dans un établissement conforme à la norme ISO 9001.
Le rouge de méthyle est un colorant azoïque qui est un indicateur de pH qui transforme la couleur en présence de solutions acides (rouge à pH <4,4, jaune à pH4,4, jaune à pH>6,2, orange entre les deux). Il est particulièrement utilisé dans le test MR pour identifier les bactéries entériques qui produisent des acides stables pendant le métabolisme du glucose (fermentation).
  • Préparé en mélangeant 50 g de rouge de méthyle dans un mélange de 1,86 ml d’hydroxyde de sodium 0,1 M et 50 ml d’éthanol, et dilué dans 100 ml d’eau
  • Fabriqué dans un établissement conforme à la norme ISO 9001, dans le respect des directives de la Ph. Directives Chapitre 4 (4.1.1)
  • Fourni avec un certificat d’analyse et une étiquette indiquant le lot et la date d’expiration
  • Le réactif prêt à l’emploi élimine le temps et la main-d’œuvre de la préparation de solutions volumétriques précises
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(4-Dimethylamino-phenylazo)benzoic acid
CAS 493-52-7, 1310-73-2, 64-17-5, 7732-18-5
Concentration 50 mg de rouge de méthyle par 100 mL
Conditionnement Inviolable
Formule moléculaire C15H15N3O2
Certificat d’analyse oui
Changements de couleur du pH Rouge : pH <4,4
Jaune : pH >6,2
Orange : pH 4,4 – 6,2
Solvant ou matrice Hydroxyde de sodium, alcool et eau
N° d’indice de couleur 13020
Synonyme C.I. Acid Red 2, 2-(4-Dimethylamino-phenylazo)benzoic acid
Couleur Rouge
Quantité 100 ml
Forme physique Liquide
Poids de la formule 269,3g/mol
Qualité Eu. Ph. Chapitre 4(4.1.1)
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • METHYL RED SOLUTION
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol