Learn More
Solution rouge méthylique, Solstice
Description
- Leader du secteur depuis plus de 65 ans
- Solstice propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure dans le monde – entier, avec une cohérence, une pureté et une précision assurées
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Methyl Red Solution |
| CAS | 493-52-7 |
| Formule moléculaire | C15H15N3O2 |
| Numéro MDL | MFCD00002425 |
| Numéro UN | 1170 |
| Beilstein | 1843037 |
| Quantité | 100 mL |
| Clé InChI | CEQFOVLGLXCDCX-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | CN(C)C1=CC=C(C=C1)N=NC2=CC=CC=C2C(=O)O |
| Nom IUPAC | Acide 2-[[4-(diméthylamino)phényl]diazényl]benzoïque |
| Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- Methyl Red solution
- Attention
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Liquide inflammable Catégorie 3
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
- MIXTURE LIST-Contain: ethanol