Learn More
Rouge de méthyle, TRC
Code produit 30470070
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
Conditionnement:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30470070 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30470070 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM33306510G
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl red
CAS 493-52-7
Formule moléculaire C15 H15 N3 O2
Quantité 10 g
Synonyme Acid Red 2, 2-[4-(Dimethylamino)phenyl]diazenyl benzoic acid
Formule InChI InChI=1S/C15H15N3O2/c1-18(2)12-9-7-11(8-10-12)16-17-14-6-4-3-5-13(14)15(19)20/h3-10H,1-2H3,(H,19,20)
SMILES CN(C)c1ccc(cc1)N=Nc2ccccc2C(=O)O
Nom IUPAC Acide 2-[[4-(diméthylamino)phényl]diazényl]benzoïque
Poids moléculaire (g/mol) 269.3
Poids de la formule 269.1164