Learn More
Méthyle (S)-(+)-2-oxopyrrolidine-5-carboxylate, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15489058
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15489058 5 g 5g
15487546 25 g 25g
15497546 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15489058 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H62543.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 4931-66-2 | C17H14F3N3S2 | 381.44 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4931-66-2
Formule moléculaire C17H14F3N3S2
Poids moléculaire (g/mol) 381.44
Numéro MDL MFCD00080931
Clé InChI JLGLYOGXDCENSE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyl l-pyroglutamate, methyl s-+-2-pyrrolidone-5-carboxylate, l-pyroglutamic acid methyl ester, methyl pyroglutamate, methyl 5-oxo-l-prolinate, s-methyl 5-oxopyrrolidine-2-carboxylate, proline, 5-oxo-, methyl ester, methyl 2s-5-oxopyrrolidine-2-carboxylate, h-pyr-ome, s-+-methyl 2-pyrrolidone-5-carboxylate
CID PubChem 78646
Nom IUPAC Méthyle (2S)-5-oxopyrrolidine-2-carboxylate
SMILES CN=C(NC1=CC=CC(=C1)C(F)(F)F)SCC1=CC=C(C=C1)N=C=S
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl (S)-(+)-2-oxopyrrolidine-5-carboxylate
Couleur Jaune
Densité 1.226 g/mL
Point d’ébullition 90°C (0.3 mmHg)
Point d’éclair 113°C (235°F)
Indice de réfraction 1.486
Quantité 5 g
Poids de la formule 143.14
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide