Learn More
3-hydroxy-3-phénylpropanoate de méthyle, 99 %, Thermo Scientific™
Code produit 10127420 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10127420 1 g Flacon en verre 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10127420 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 414450010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl (S)-3-hydroxy-3-phenylpropanoate
Note relative au nom 99%
CAS 36615-45-9
Couleur Incolore
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C10H12O3
Indice de réfraction 1.5180 to 1.52
Numéro MDL MFCD00221509
Quantité 1 g
Conditions de rotation spécifiques − 44.20 (21.00°C c=3,1,2−dichloroeth)
Rotation spécifique -44.2
Synonyme s-methyl 3-hydroxy-3-phenylpropanoate, methyl s-3-hydroxy-3-phenylpropanoate, methyl 3s-3-hydroxy-3-phenylpropanoate, methyl s-3-hydroxy-3-phenylpropionate, methyl s---3-hydroxy-3-phenylpropionate, benzenepropanoic acid, b-hydroxy-, methylester, bs
Clé InChI VZHHCQFCDCJKIX-VIFPVBQESA-N
SMILES COC(=O)CC(C1=CC=CC=C1)O
Nom IUPAC (3S)-3-hydroxy-3-phénylpropanoate de méthyle
Poids moléculaire (g/mol) 180.2
CID PubChem 6993014
Poids de la formule 180.2
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide visqueux