Learn More
(S)-(+)-3-hydroxybutyrate de méthyle, 99 %, Thermo Scientific™
Code produit 10387701 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10387701 1 g Flacon en verre 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10387701 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 343860010
 Article restreint
Expédition estimée: 11-02-2027
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl (S)-(+)-3-hydroxybutyrate
Note relative au nom 99%
CAS 53562-86-0
Couleur Incolore
Densité 1.0550g/mL
Point d’ébullition 63°C (10.0 mmHg)
Point d’éclair 73°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C5H10O3
Indice de réfraction 1.4190 to 1.422
Numéro MDL MFCD00064461
Quantité 1 g
Gravité spécifique 1.055
Conditions de rotation spécifiques +21.5° (20°C c=neat)
Rotation spécifique + 21.5
Synonyme methyl s-+-3-hydroxybutyrate, s-methyl 3-hydroxybutanoate, methyl s-3-hydroxybutyrate, s-3-hydroxybutanoic acid methyl ester, unii-g10281a5ah, methyl 3s-3-hydroxybutanoate, butanoic acid, 3-hydroxy-, methyl ester, 3s, methyl-s-3-hydroxybutyrate, s-+-3-hydroxy-n-butyric acid methyl ester, s-3-hydroxybutyric acid methyl ester
Clé InChI LDLDJEAVRNAEBW-UHFFFAOYNA-N
SMILES COC(=O)CC(C)O
Nom IUPAC méthyl (3S)-3-hydroxybutanoate
Poids moléculaire (g/mol) 118.13
CID PubChem 6950307
Poids de la formule 118.13
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
RUO– À des fins de recherche uniquement