Learn More
(S)-(-)-lactate de méthyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11415937
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
Code produit. 11415937
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar B24468.22
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 27871-49-4 | C4H8O3 | 104.11 g/mol
It is used in pharmaceutical industry, agricultural fields and is also used as a solvent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il est utilisé dans l’industrie pharmaceutique, les champs agricoles et est également utilisé comme solvant.
Solubilité
Miscible. Il s’hydrolyse dans l’eau.
Remarques
Conserver à température ambiante. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 27871-49-4
Formule moléculaire C4H8O3
Poids moléculaire (g/mol) 104.11
Numéro MDL MFCD00064265
Clé InChI LPEKGGXMPWTOCB-VKHMYHEASA-N
Synonyme methyl s---lactate, methyl l-lactate, s-methyl lactate, --methyl l-lactate, s-lactic acid methyl ester, methyl 2s-2-hydroxypropanoate, --methyl lactate, methyl s-2-hydroxypropionate, propanoic acid, 2-hydroxy-, methyl ester, 2s, --lactic acid methyl ester
CID PubChem 94386
ChEBI CHEBI:83222
Nom IUPAC (2S)-2-hydroxypropanoate de méthyle
SMILES COC(=O)[C@H](C)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl (S)-(-)-lactate
Point de fusion -44°C
Densité 1.092
Point d’ébullition 135°C to 138°C
Point d’éclair 49°C (120°F)
Indice de réfraction 1.414
Quantité 100 g
Numéro UN UN3272
Beilstein 1720587
Sensibilité Moisture sensitive
Informations sur la solubilité Miscible. Hydrolyzes in water.
Rotation optique −8.2° (Neat)
Poids de la formule 104.11
Pourcentage de pureté 97%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Methyl S-(-)-lactate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Methyl (S)-(-)-lactate