Learn More
Méthyl (S)-Pyroglutamate, TRC
Code produit 30466330
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
2 g
5 g
Conditionnement:
1g
2g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30466330 2 g 2g
30465033 5 g 5g
30470916 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30466330 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM3259482G
 Article restreint
Expédition estimée: 08-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4931-66-2
Formule moléculaire C6 H9 N O3
Poids moléculaire (g/mol) 143.14
Nom IUPAC méthyle (2S)-5-oxopyrrolidine-2-carboxylate
SMILES COC(=O)[C@@H]1CCC(=O)N1
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl (S)-Pyroglutamate
Quantité 2 g
Formule InChI InChI=1S/C6H9NO3/c1-10-6(9)4-2-3-5(8)7-4/h4H,2-3H2,1H3,(H,7,8)/t4-/m0/s1
Poids de la formule 143.0582