Learn More
Salicylate de méthyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11408800
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
500 g
2500 g
Conditionnement:
2500g
250g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11408800 250 g 250g
11453234 500 g -
11463234 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11408800 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A10578.30
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 119-36-8 | C8H8O3 | 152.149 g/mol
Methyl salicylate is used as a flavoring agent and providing fragrance to products like chewing gum and mints. It acts as an anticoagulant by interruption of the vitamin K1-epoxide cycle. It is also used in high concentrations as a rubefacient to treat joint, muscular pain and acute pain. It is utilized as an anti-herbivore defense system in various plants. It is used as a transfer agent to get a manual copy of an image on a surface and to clear plant or animal tissue samples to be used for microscopy.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le salicylate de méthyle est utilisé comme agent aromatisant. Il parfume des produits comme la gomme à mâcher et les bonbons à la menthe. Il agit comme anticoagulant par interruption du cycle de K1-époxyde de vitamine K. Il est également utilisé à forte dose comme rubéfiant pour traiter les douleurs articulaires, musculaires et aiguës. Il est utilisé comme système de défense anti-herbivore pour une grande variété de plantes. Il est utilisé comme agent de transfert pour obtenir une copie manuelle d’une image sur une surface et pour effacer les échantillons de tissus végétaux ou animaux à des fins de microscopie.
Solubilité
Miscible avec de l’eau, du chloroforme, de l’éthanol, du méthonol et de l’éther.
Remarques
Sensible à la lumière. Incompatible avec les agents oxydants forts et les bases fortes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 119-36-8
Formule moléculaire C8H8O3
Poids moléculaire (g/mol) 152.149
Numéro MDL MFCD00002214
Clé InChI OSWPMRLSEDHDFF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyl salicylate, wintergreen oil, gaultheria oil, betula oil, teaberry oil, sweet birch oil, oil of wintergreen, analgit, spicewood oil, 2-hydroxybenzoic acid methyl ester
CID PubChem 4133
ChEBI CHEBI:31832
Nom IUPAC 2-hydroxybenzoate de méthyle
SMILES COC(=O)C1=CC=CC=C1O
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl salicylate
Point de fusion -9°C
Densité 1.18
Point d’ébullition 224°C
Point d’éclair 99°C (210°F)
Odeur Characteristic
Indice de réfraction 1.536
Quantité 250 g
Beilstein 971516
Merck Index 14,6120
Informations sur la solubilité Miscible with water,chloroform,ethanol,methonol and ether.
Poids de la formule 152.15
Pourcentage de pureté 98%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Methyl salicylate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H361d-Susceptible de nuire au foetus.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Methyl salicylate