Code produit 10194700
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
5 mL
500 mL
1 L
2.5 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
2.50L
500mL
5mL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
Quantité
Conditionnement
Conditionnement
10194700
5 mL
Flacon en verre
5mL
10606052
500 mL
Flacon en verre
500mL
10032970
1 L
Flacon en verre
-
10687744
2.5 L
Flacon en verre
2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit
10194700
Fournisseur
Thermo Scientific Acros
Code fournisseur
220490050
Expédition estimée: 10-12-2026Connectez-vous pour voir le stock disponible
Regulatory: A license is required to purchase this product; ROYAL DECREE OF 12 APRIL 1974.
CAS: 119-36-8 | C8 H8 O3 | 152.15 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Chemical Identifiers
CAS
119-36-8
Formule moléculaire
C8 H8 O3
Poids moléculaire (g/mol)
152.15
Numéro MDL
MFCD00002214
Clé InChI
OSWPMRLSEDHDFF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme
methyl salicylate, wintergreen oil, gaultheria oil, betula oil, teaberry oil, sweet birch oil, oil of wintergreen, analgit, spicewood oil, 2-hydroxybenzoic acid methyl ester
CID PubChem
4133
ChEBI
CHEBI:31832
Nom IUPAC
2-hydroxybenzoate de méthyle
SMILES
COC(=O)C1=CC=CC=C1O
Specifications
Nom chimique ou matériau
Methyl salicylate
Point de fusion
-8°C to 7°C
Couleur
Incolore à jaune
Densité
1.1825g/mL
Point d’ébullition
222.0°C
Point d’éclair
110°C
Spectre IR
Authentique
Plage de pourcentage du dosage
98.5% min. (GC)
Conditionnement
Flacon en verre
Formule linéaire
2-(HO)C6 H4 CO2 CH3
Indice de réfraction
1.5350 to 1.5380
Quantité
5 mL
Beilstein
10,7
Merck Index
15,6193
Gravité spécifique
1.1825
Informations sur la solubilité
Solubility in water: 0.07 % (20°C). Other solubilities: soluble in glacial acetic acid, soluble in ether and chloroform, in ethanol 80 vol. %:1:2 v/v (20°C), diethyl phthalate:1:1 v/v (20°C), 1,2-propanediol:1/7 v/v (20°C)
Poids de la formule
152.15
Pourcentage de pureté
99%
Forme physique
Liquide
Show More
Show Less
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our
Privacy Policy .
Spot an opportunity for improvement?