Learn More
Salicylate de méthyle, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10606052 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mL
500 mL
1 L
2.5 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
2.50L
500mL
5mL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10606052 500 mL Flacon en verre 500mL
10194700 5 mL Flacon en verre 5mL
10032970 1 L Flacon en verre -
10687744 2.5 L Flacon en verre 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10606052 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 220495000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    68.80€
    57.65€ / 500mL
    Économisez 11.15€
    16% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 119-36-8 | C8H8O3 | 152.15 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 119-36-8
Formule moléculaire C8H8O3
Poids moléculaire (g/mol) 152.15
Numéro MDL MFCD00002214
Clé InChI OSWPMRLSEDHDFF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyl salicylate, wintergreen oil, gaultheria oil, betula oil, teaberry oil, sweet birch oil, oil of wintergreen, analgit, spicewood oil, 2-hydroxybenzoic acid methyl ester
CID PubChem 4133
ChEBI CHEBI:31832
Nom IUPAC 2-hydroxybenzoate de méthyle
SMILES COC(=O)C1=CC=CC=C1O
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl salicylate
Point de fusion -8°C to 7°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.1825g/mL
Point d’ébullition 222.0°C
Point d’éclair 110°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire 2-(HO)C6H4CO2CH3
Indice de réfraction 1.5350 to 1.5380
Quantité 500 mL
Beilstein 10,7
Merck Index 15,6193
Gravité spécifique 1.1825
Informations sur la solubilité Solubility in water: 0.07 % (20°C). Other solubilities: soluble in glacial acetic acid, soluble in ether and chloroform, in ethanol 80 vol. %:1:2 v/v (20°C), diethyl phthalate:1:1 v/v (20°C), 1,2-propanediol:1/7 v/v (20°C)
Poids de la formule 152.15
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide