Learn More
Salicylate de méthyle, extra pur, SLR, Fisher Chemical™
Code produit 10345760 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
500 mL
2.5 L
Conditionnement:
2.50L
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
10345760 500 mL 500mL
10060260 2.5 L 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10345760 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur M/5200/PB08
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Salicylate de méthyle, extra pur, SLR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 119-36-8
Formule moléculaire C8H8O3
Poids moléculaire (g/mol) 152.149
Numéro MDL 2214
Clé InChI OSWPMRLSEDHDFF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyl salicylate, wintergreen oil, gaultheria oil, betula oil, teaberry oil, sweet birch oil, oil of wintergreen, analgit, spicewood oil, 2-hydroxybenzoic acid methyl ester
CID PubChem 4133
ChEBI CHEBI:31832
Nom IUPAC 2-hydroxybenzoate de méthyle
SMILES COC(=O)C1=CC=CC=C1O
Spécification
Point de fusion -8°C
Couleur Jaune
Point d’ébullition 222°C
Conditionnement Flacon en verre revêtu de plastique
Quantité 500 mL
Poids de la formule 152.15g/mol
Tension de vapeur 0.118mmHg 25
Forme physique Liquide
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Methyl salicylate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H361d-Susceptible de nuire au foetus.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.