Learn More
Salicylate de méthyle, TRC
Code produit 30479771
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
Conditionnement:
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30479771 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30479771 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM331025100G
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Salicylic acid methyl ester
CAS 119-36-8
Notes de qualité de la pureté GC
Formule moléculaire C8 H8 O3
Quantité 100 g
Synonyme Methyl salicylate, Methyl 2-hydroxybenzoate, 2-Hydroxybenzoic acid methyl ester, Salicylic acid, methyl ester (6CI,8CI), 2-(Methoxycarbonyl)phenol, 2-Carbomethoxyphenol, 2-Hydroxybenzoic acid methyl ester, Analgit, Anthrapole ND, Ben Gay, Exagien, Flucarmit, Methyl 2-hydroxybenzoate, Methyl ester 2-hydroxy benzoic acid, Methyl ester of 2-hydroxy benzoic acid, Methyl o-hydroxybenzoate, Methyl salicylate, NSC 8204, PredaLure, Wintergreen oil, o-Hydroxybenzoic acid methyl ester
Formule InChI InChI=1S/C8H8O3/c1-11-8(10)6-4-2-3-5-7(6)9/h2-5,9H,1H3
SMILES COC(=O)c1ccccc1O
Nom IUPAC 2-hydroxybenzoate de méthyle
Poids moléculaire (g/mol) 152.15
Poids de la formule 152.0473
Pourcentage de pureté >95