Learn More
Stéarate de méthyle, mélange d’homologues, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10523421 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 kg
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Récipient en plastique
Conditionnement:
1kg
2.50kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10523421 1 kg Flacon en verre 1kg
10135900 2.5 kg Récipient en plastique 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10523421 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 304220010
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 112-61-8 | C19H38O2 | 298.51 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 112-61-8
Formule moléculaire C19H38O2
Poids moléculaire (g/mol) 298.51
Numéro MDL MFCD00009005
Clé InChI HPEUJPJOZXNMSJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyl stearate, octadecanoic acid, methyl ester, stearic acid methyl ester, metholene 2218, kemester 9718, methyl n-octadecanoate, stearic acid, methyl ester, kemester 9018, emery 2218, n-octadecanoic acid methyl ester
CID PubChem 8201
ChEBI CHEBI:69188
Nom IUPAC Octadécanonate de méthyle
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl stearate
Acidité 1mg KOH/g max.
Point de fusion 37.0°C to 39.0°C
Couleur Crème à blanc ou jaune
Densité 0.8360g/mL
Point d’ébullition 215.0°C (15.0 mmHg)
Point d’éclair >112°C
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3(CH2)16CO2CH3
Quantité 1 kg
Indice de saponification 186 to 192mg KOH/g
Merck Index 15,893
Gravité spécifique 0.836
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in ether and alcohol
Poids de la formule 298.51
Forme physique Pâte