Learn More
Stéarate de méthyle, TRC
Code produit 30132534
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30132534 10 g 10g
30010972 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30132534 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM32669010G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 112-61-8
Formule moléculaire C19 H38 O2
Poids moléculaire (g/mol) 298.5
Synonyme Methyl Stearate, Octadecanoic acid, methyl ester, Stearic acid, methyl ester (6CI,8CI), Emery 2218, Esterol A, Exceparl MS, Kemester 9718, Methyl n-octadecanoate, Methyl octadecanoate, Methyl stearate, NSC 9418, Pastel M 180, Pastell M 180, n-Octadecanoic acid methyl ester
Nom IUPAC Octadécanonate de méthyle
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl Stearate
Quantité 10 g
Formule InChI InChI=1S/C19H38O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19(20)21-2/h3-18H2,1-2H3
Poids de la formule 298.2872