Learn More
Sulfure de méthyl, + de 99 %, extra pur, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10071470 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mL
1 L
2.5 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
10mL
1L
2.50L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10071470 10 mL Flacon en verre 10mL
10071460 1 L Flacon en verre 1L
10264790 2.5 L Flacon en verre 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10071470 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 127760100
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 75-18-3 | C2H6S | 62.13 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 75-18-3
Formule moléculaire C2H6S
Poids moléculaire (g/mol) 62.13
Numéro MDL MFCD00008562
Clé InChI QMMFVYPAHWMCMS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dimethyl sulfide, methyl sulfide, methane, thiobis, dimethylsulfide, dimethylsulphide, methyl thioether, 2-thiapropane, dimethyl sulphide, dimethyl thioether, methylthiomethane
CID PubChem 1068
ChEBI CHEBI:17437
Nom IUPAC (methylsulfanyl)methane
SMILES CSC
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl sulfide
Point de fusion -98.0°C
Couleur Incolore
Densité 0.8460g/mL
Point d’ébullition 38.0°C
Point d’éclair −48°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 0.2% max. Methylmercaptan (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (CH3)2S
Indice de réfraction 1.4351
Quantité 10 mL
Beilstein 01, 288
Fieser 02,156; 04,190; 05,260; 15,88; 16,84; 17,198
Merck Index 15, 3281
Gravité spécifique 0.846
Informations sur la solubilité Solubility in water: 2g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Poids de la formule 62.13
Pourcentage de pureté 99+%
Qualité Extra pur
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Methyl sulfide