Learn More
Méthylsulfoxyde, + de 99,7 %, extra sec, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10081951 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 ml
1 L
2.5 L
Conditionnement:
Flacon en verre AcroSeal™
Conditionnement:
100mL
1L
2.50L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Unit Size
10081951 100 ml Flacon en verre AcroSeal™ 100mL
10774503 1 L Flacon en verre AcroSeal™ 1L
10308103 2.5 L Flacon en verre AcroSeal™ 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10081951 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 326881000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    86.35€
    72.65€ / 100mL
    Économisez 13.70€
    15% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 67-68-5
Formule moléculaire C2H6OS
Poids moléculaire (g/mol) 78.13
Numéro MDL MFCD00002089
Clé InChI IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme sulfoxyde de diméthyle, sulfoxyde de méthyle, diméthylsulfoxyde, méthane, sulfinylbis, dimethyl sulphoxide, methane, sulfinylbis, demsodrox, demasorb, demavet, dimexide
CID PubChem 679
ChEBI CHEBI : 28262
Nom IUPAC methanesulfinylmethane
SMILES CS(C)=O
Specifications
Nom chimique ou matériau Sulfoxyde de méthyle
Point de fusion 18,4°C
Couleur Incolore
Densité 1.1000g/mL
Quantité 100 ml
Point d’éclair 87°C
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en verre AcroSeal™
Forme physique Liquide
Indice de réfraction 1.4770 à 1.4800
Résidus après évaporation 0.001 % max.
Plage de pourcentage du dosage + de 99.7 %
Gravité spécifique 1.1
Formule linéaire (CH3)2SO
Viscosité 1.987 mPa.s (25°C)
Eau 0.005 % max.
Beilstein 01, IV, 1277
Fieser 01,296 ; 02,157 ; 03,119 ; 04,192 ; 05,263 ; 06,225 ; 07,133 ; 08,198 ; 09,189 ; 10,166 ; 12,212 ; 13,124 ; 15,146 ; 16,149 ; 17,127
Merck Index 15, 3285
Point d’ébullition 189.0°C
Informations sur la solubilité Solubilité dans l’eau : soluble. Autres solubilités : soluble dans l’alcool, le benzène, l’acétone, le chloroforme, l’éther diéthylique et les hydrocarbures aromatiques
Poids de la formule 78.13
Pourcentage de pureté 99.7+%
Qualité Extra sec