Learn More
Méthylsulfoxyde, 99,7+ %, extra sec sur tamis moléculaire, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10225631 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
1 L
2.5 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Flacon en verre AcroSeal™
Conditionnement:
100mL
1L
2.50L
500mL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10225631 1 L Flacon en verre AcroSeal™ 1L
10487172 100 mL Flacon en verre AcroSeal™ 100mL
10659643 500 mL Flacon en verre 500mL
10545111 2.5 L Flacon en verre AcroSeal™ 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10225631 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 348440010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    143.00€
    111.65€ / 1L
    Économisez 31.35€
    21% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
Formule moléculaire C2H6OS
Poids moléculaire (g/mol) 78.13
Numéro MDL MFCD00002089
Clé InChI IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dimethyl sulfoxide, dmso, methyl sulfoxide, dimethylsulfoxide, dimethyl sulphoxide, methane, sulfinylbis, demsodrox, demasorb, demavet, dimexide
CID PubChem 679
ChEBI CHEBI:28262
Nom IUPAC méthylsulfinylméthane
SMILES CS(C)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl sulfoxide
Point de fusion 18.4°C
Couleur Marron à blanc
Informations sur la décomposition >190°C
Densité 1.1000g/mL
Quantité 1 L
Point d’éclair 87°C
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en verre AcroSeal™
Forme physique Poudre, aiguilles ou cristaux
Indice de réfraction 1.4770 to 1.4800
Plage de pourcentage du dosage 99.7+%
Gravité spécifique 1.1
Formule linéaire (CH3)2SO
Tension de vapeur 0.55mbar at 20°C
Eau 0.005% Max.
Beilstein 01, IV, 1277
Fieser 01,296; 02,157; 03,119; 04,192; 05,263; 06,225; 07,133; 08,198; 09,189; 10,166; 12,212; 13,124; 15,146; 16,149; 17,127
Merck Index 15, 3285
Point d’ébullition 189.0°C
Poids de la formule 78.13
Pourcentage de pureté ≥99.7%
Qualité Extra sec sur tamis moléculaire