Learn More
Diméthylsulfoxyde, + de 99,8 %, extra pur, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10562841 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mL
1 l
2.5 l
25 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Tambour métallique
Conditionnement:
1L
2.50L
250mL
25L
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10562841 1 l Flacon en verre 1L
10043530 250 mL Flacon en verre 250mL
10774923 2.5 l Flacon en verre 2.50L
10022923 25 L Tambour métallique 25L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10562841 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 295520010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    88.10€
    73.65€ / 1L
    Économisez 14.45€
    16% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 67-68-5
Formule moléculaire C2H6OS
Poids moléculaire (g/mol) 78.13
Numéro MDL MFCD00002089
Clé InChI IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme sulfoxyde de diméthyle, sulfoxyde de méthyle, diméthylsulfoxyde, méthane, sulfinylbis, dimethyl sulphoxide, methane, sulfinylbis, demsodrox, demasorb, demavet, dimexide
CID PubChem 679
ChEBI CHEBI : 28262
Nom IUPAC méthylsulfinylméthane
SMILES CS(C)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Sulfoxyde de méthyle
Point de fusion 18,4°C
Acidité 0.04 mg KOH/g max.
Densité 1.1000 g/ml
Quantité 1 l
Point d’éclair 87°C
Conditionnement Flacon en verre
Forme physique Liquide à 20°C
Indice de réfraction 1.4770 à 1.4800
Résidus après évaporation 0.003 % max.
Plage de pourcentage du dosage + de 99.8 %
Gravité spécifique 1.1
Formule linéaire (CH3)2SO
Viscosité 1.987 mPa.s (25°C)
Eau 0.1 % max.
Beilstein 01, IV, 1277
Fieser 01,296 ; 02,157 ; 03,119 ; 04,192 ; 05,263 ; 06,225 ; 07,133 ; 08,198 ; 09,189 ; 10,166 ; 12,212 ; 13,124 ; 15,146 ; 16,149 ; 17,127
Merck Index 15, 3285
Point d’ébullition 189.0°C
Informations sur la solubilité Solubilité dans l’eau : soluble. Autres solubilités : soluble dans l’alcool, le benzène, l’acétone, le chloroforme, l’éther diéthylique et les hydrocarbures aromatiques
Poids de la formule 78.13
Pourcentage de pureté ≥ 99.8 %
Qualité Extra pur