Learn More
Méthylsulfoxyde, 99,9+ %, réactif ACS, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10187650 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1 L
2.5 L
Conditionnement:
Bouteille en plastique
Flacon en plastique EcoSafPak™
Conditionnement:
1L
2.50L
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10187650 500 mL Flacon en plastique EcoSafPak™ 500mL
10343372 1 L Bouteille en plastique 1L
10722164 2.5 L Bouteille en plastique 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10187650 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 414885000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    66.85€
    58.65€ / 500mL
    Économisez 8.20€
    12% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 67-68-5
Formule moléculaire C2H6OS
Poids moléculaire (g/mol) 78.13
Numéro MDL MFCD00002089
Clé InChI IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dimethyl sulfoxide, dmso, methyl sulfoxide, dimethylsulfoxide, dimethyl sulphoxide, methane, sulfinylbis, demsodrox, demasorb, demavet, dimexide
CID PubChem 679
ChEBI CHEBI:28262
Nom IUPAC méthylsulfinylméthane
SMILES CS(C)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl sulfoxide
Point de fusion 18.4°C
% min. CAS 99.9
Couleur Incolore
% max. CAS 100.0
Informations sur la décomposition >190°C
Densité 1.1000g/mL
Quantité 500 mL
Point d’éclair 87°C
Conditionnement Flacon en plastique EcoSafPak™
Forme physique Liquide
Indice de réfraction 1.4770 to 1.4800
Résidus après évaporation 0.01% max.
Plage de pourcentage du dosage 99.9+%
Gravité spécifique 1.1
Acide titrable 0.001 meq/g max.
Formule linéaire (CH3)2SO
Tension de vapeur Vapor Pressure: 0.55mbar at 20°C
Viscosité 1.987 mPa.s (25°C)
Eau 0.1% max. (Coulometric)
Beilstein 01, IV, 1277
Fieser 01,296; 02,157; 03,119; 04,192; 05,263; 06,225; 07,133; 08,198; 09,189; 10,166; 12,212; 13,124; 15,146; 16,149; 17,127
Merck Index 15, 3285
Point d’ébullition 189.0°C
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol, benzene, acetone, chloroform,, diethyl ether and aromatic hydrocarbons
Poids de la formule 78.13
Pourcentage de pureté ≥99.9%
Qualité Réactif ACS