Learn More
Diméthylsulfoxyde, 99,9 %, pour spectroscopie, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10438920 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
250 mL
1 l
2.5 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100mL
1L
2.50L
250mL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10438920 250 mL Flacon en verre 250mL
10124280 100 mL Flacon en verre 100mL
10337730 1 l Flacon en verre 1L
10092060 2.5 L Flacon en verre 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10438920 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 167852500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    57.50€
    50.65€ / 250mL
    Économisez 6.85€
    11% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 67-68-5 | Molecular Formula: C2H6OS | Molecular Weight: 78.13 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Pour spectroscopie UV/VIS
EcoSafPak™ est un système d’emballage respectueux de l’environnement composé à 100 % de matières recyclables fournies par un fournisseur certifié SFI.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 67-68-5
Formule moléculaire C2H6OS
Poids moléculaire (g/mol) 78.13
Numéro MDL MFCD00002089
Clé InChI IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dimethyl sulfoxide, dmso, methyl sulfoxide, dimethylsulfoxide, dimethyl sulphoxide, methane, sulfinylbis, demsodrox, demasorb, demavet, dimexide
CID PubChem 679
ChEBI CHEBI:28262
Nom IUPAC méthylsulfinylméthane
SMILES CS(C)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl sulfoxide
Point de fusion 18.4°C
Note relative au nom 99.9%
Absorbance 0.01 max. at 360nm, 0.05 max. at 320nm, 0.1 max. at 300nm, 0.2 max. at 290nm, 0.3 max. at 280nm, 0.5 max. at 270nm
Informations sur la décomposition >190°C
Densité 1.1000g/mL
Quantité 250 mL
Point d’éclair 87°C
Conditionnement Flacon en verre
Forme physique Liquide à 20°C
Indice de réfraction 1.4770 to 1.4800
Résidus après évaporation 0.005% max.
Plage de pourcentage du dosage 99.9%
Gravité spécifique 1.1
Formule linéaire (CH3)2SO
Tension de vapeur Vapor Pressure: 0.55mbar at 20°C
Viscosité 1.987 mPa.s (25°C)
Eau 0.05% max.
Beilstein 01, IV, 1277
Fieser 01,296; 02,157; 03,119; 04,192; 05,263; 06,225; 07,133; 08,198; 09,189; 10,166; 12,212; 13,124; 15,146; 16,149; 17,127
Merck Index 15, 3285
Point d’ébullition 189.0°C
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol, benzene, acetone, chloroform,, diethyl ether and aromatic hydrocarbons
Poids de la formule 78.13
Pourcentage de pureté 99.9%
Qualité Spectroscopie