Learn More
Méthylsulfoxide-d6, pour RMN, avec 0,03 % de TMS, en ampoules de 0,75 ml, 99,9 % d’atomes D, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10214991 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
7,5 ml
Conditionnement:
7.50mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10214991 7,5 ml 7.50mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 10214991 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 352540075
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    99.10€
    96.20€ / 7.5mL
    Économisez 2.90€
    2% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Pour NMR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl Sulfoxide-d6
Forme physique Liquide
Couleur Incolore
Note relative au nom 99.9 atom% D
Densité 1,1900 g/ml
Deutérium (D) 99,85% min
Point d’éclair 88°C
Gravité spécifique 1,19
Viscosité 2,4 mPa.s (20°C)
Eau 0,03 % max. (coulométrique)
Quantité 7,5 ml
CAS 2206-27-1
Point de fusion 20,2°C
Point d’ébullition 190,0°C
Formule moléculaire C2H6OS
Formule linéaire (CD3)2SO
Numéro MDL MFCD00002090
Beilstein 01, IV, 1279
Fieser 13,124; 16,177
Synonyme dimethyl sulfoxide-d6, dmso-d6, dimethylsulfoxide-d6, deuterated dmso, methane-d3,sulfinylbis-9ci, methane-d3, sulfinylbis, hexadeuterodimethyl sulfoxide, methane-d3-, sulfinylbis, methanesulfinylmethyl hydrogen, dimethyl-d6 sulfoxide
Clé InChI IAZDPXIOMUYVGZ-WFGJKAKNSA-N
SMILES [2H]C([2H])([2H])S(=O)C([2H])([2H])[2H]
Nom IUPAC (²H₃)methanesulfinyl(²H₃)methane
Poids moléculaire (g/mol) 84.17
CID PubChem 75151
Poids de la formule 84.18
Qualité RMN