Code produit 10141192
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
Conditionnement:
Flacon en verre
Flacon septum
Conditionnement:
100mL
10mL
25mL
50mL
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
Quantité
Conditionnement
unitSize
10141192
10 ml
Flacon en verre
10mL
16348196
10 ml
Flacon septum
10mL
16358196
25 ml
Flacon en verre
25mL
10262522
50 ml
Flacon en verre
50mL
10437022
100 ml
Flacon en verre
100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit
10141192
Fournisseur
Thermo Scientific Acros
Code fournisseur
364650100
81.20€ 78.80€ / 10mL Économisez 2.40€ 2% de réduction
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
CAS : 2206-27-1 | C2H6OS | 84,17 g/mole
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Pour NMR
Identifiants chimiques
CAS
2206-27-1
Formule moléculaire
C2H6OS
Poids moléculaire (g/mol)
84.17
Numéro MDL
MFCD00002090
Clé InChI
IAZDPXIOMUYVGZ-WFGJKAKNSA-N
Synonyme
dimethyl sulfoxide-d6, dmso-d6, dimethylsulfoxide-d6, deuterated dmso, methane-d3,sulfinylbis-9ci, methane-d3, sulfinylbis, hexadeuterodimethyl sulfoxide, methane-d3-, sulfinylbis, methanesulfinylmethyl hydrogen, dimethyl-d6 sulfoxide
CID PubChem
75151
SMILES
[2H]C([2H])([2H])S(=O)C([2H])([2H])[2H]
Spécification
Nom chimique ou matériau
Methyl sulfoxide-d6
Forme physique
Liquide
Couleur
Incolore
Note relative au nom
99.8 atom % D
Densité
1,1900 g/ml
Deutérium (D)
99,75 % min
Point d’éclair
88°C
Conditionnement
Flacon en verre
Gravité spécifique
1,19
Viscosité
2,4 mPa.s (20°C)
Eau
0,03 % max. (coulométrique)
Quantité
10 ml
Point de fusion
20,2°C
Point d’ébullition
190,0°C
Formule linéaire
(CD3 )2 SO
Beilstein
01, IV, 1279
Fieser
13,124; 16,177
Nom IUPAC
trideutério(trideutériométhylsulfinyl)méthane
Poids de la formule
84.18
Qualité
RMN
Afficher plus
Afficher moins
RUO– À des fins de recherche uniquement
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité.
Politique de confidentialité .
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?