Learn More
Méthylsulfoxyde-d6, pour RMN, 99,9 % d’atomes D, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10626182 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
Conditionnement:
Flacon en verre
Flacon septum
Conditionnement:
100mL
10mL
25mL
50mL
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit. 10626182
Marque: Thermo Scientific Acros 166291000
Demander un format en vrac ou personnalisé
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
CAS: 2206-27-1 | C2H6OS | 84.17 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Pour NMR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2206-27-1
Formule moléculaire C2H6OS
Poids moléculaire (g/mol) 84.17
Numéro MDL MFCD00002090
Clé InChI IAZDPXIOMUYVGZ-WFGJKAKNSA-N
Synonyme dimethyl sulfoxide-d6, dmso-d6, dimethylsulfoxide-d6, deuterated dmso, methane-d3,sulfinylbis-9ci, methane-d3, sulfinylbis, hexadeuterodimethyl sulfoxide, methane-d3-, sulfinylbis, methanesulfinylmethyl hydrogen, dimethyl-d6 sulfoxide
CID PubChem 75151
SMILES [2H]C([2H])([2H])S(=O)C([2H])([2H])[2H]
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl sulfoxide-d6
Forme physique Liquide
Couleur Incolore
Note relative au nom 99.9 atom % D
Densité 1,1900 g/ml
Deutérium (D) 99,85% min
Point d’éclair 88°C
Conditionnement Flacon en verre
Gravité spécifique 1,19
Viscosité 2,4 mPa.s (20°C)
Eau 0,03 % max. (K.F.)
Quantité 100 ml
Point de fusion 20,2°C
Point d’ébullition 190,0°C
Formule linéaire (CD3)2SO
Beilstein 01, IV, 1279
Fieser 13,124; 16,177
Nom IUPAC trideutério(trideutériométhylsulfinyl)méthane
Poids de la formule 84.18
Qualité RMN