Code produit 10337930
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
250mL
50mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
Quantité
Conditionnement
Conditionnement
10337930
50 ml
Flacon en verre
50mL
10169552
250 ml
Flacon en verre
250mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit
10337930
Fournisseur
Thermo Scientific Acros
Code fournisseur
174890500
188.10 EUR valable jusqu'au 2026-12-18 MEILLEUR PRIX promo! Utilisez le code promo "27967" pour bénéficier de cette offre.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
CAS: 2206-27-1 | C2H6OS | 84.17 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Pour NMR
Chemical Identifiers
CAS
2206-27-1
Formule moléculaire
C2H6OS
Poids moléculaire (g/mol)
84.17
Numéro MDL
MFCD00002090
Clé InChI
IAZDPXIOMUYVGZ-WFGJKAKNSA-N
Synonyme
dimethyl sulfoxide-d6, dmso-d6, dimethylsulfoxide-d6, deuterated dmso, methane-d3,sulfinylbis-9ci, methane-d3, sulfinylbis, hexadeuterodimethyl sulfoxide, methane-d3-, sulfinylbis, methanesulfinylmethyl hydrogen, dimethyl-d6 sulfoxide
CID PubChem
75151
Nom IUPAC
trideutério(trideutériométhylsulfinyl)méthane
SMILES
[2H]C([2H])([2H])S(=O)C([2H])([2H])[2H]
Specifications
Nom chimique ou matériau
Methyl sulfoxide-d6
Forme physique
Liquide
Couleur
Incolore
Densité
1,1900 g/ml
Deutérium (D)
99,0% min
Point d’éclair
88°C
Conditionnement
Flacon en verre
Gravité spécifique
1,19
Viscosité
2,4 mPa.s (20°C)
Eau
0,1 % max. (coulométrique)
Quantité
50 ml
Point de fusion
20,2°C
Point d’ébullition
190,0°C
Beilstein
01, IV, 1279
Fieser
13,124; 16,177
Poids de la formule
84.18
Qualité
RMN
Show More
Show Less
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our
Privacy Policy .
Spot an opportunity for improvement?