Learn More
Le méthylsulfoxyde-d6, pour la RMN, contient 0,03 % de TMS et 99,8 % d'atomes de D
Code produit 10059041 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 ml
25 ml
50 ml
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
10mL
25mL
50mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10059041 50 ml Flacon en verre 50mL
10190512 10 ml Flacon en verre 10mL
16338196 25 ml Flacon en verre 25mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 10059041 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 360000500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    249.00€
    228.00€ / 50mL
    Économisez 21.00€
    8% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
CAS : 2206-27-1 | C2H6OS | 84,17 g/mole
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Pour NMR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 2206-27-1
Formule moléculaire C2H6OS
Poids moléculaire (g/mol) 84.17
Numéro MDL MFCD00002090
Clé InChI IAZDPXIOMUYVGZ-WFGJKAKNSA-N
Synonyme dimethyl sulfoxide-d6, dmso-d6, dimethylsulfoxide-d6, deuterated dmso, methane-d3,sulfinylbis-9ci, methane-d3, sulfinylbis, hexadeuterodimethyl sulfoxide, methane-d3-, sulfinylbis, methanesulfinylmethyl hydrogen, dimethyl-d6 sulfoxide
CID PubChem 75151
SMILES [2H]C([2H])([2H])S(=O)C([2H])([2H])[2H]
Especificaciones
Nom chimique ou matériau Methyl sulfoxide-d6
Forme physique Liquide
Couleur Incolore
Note relative au nom 99.8 atom%D
Densité 1,1900 g/ml
Deutérium (D) 99,75 % min
Point d’éclair 88°C
Conditionnement Flacon en verre
Gravité spécifique 1,19
Viscosité 2,4 mPa.s (20°C)
Eau 0,03 % max. (coulométrique)
Quantité 50 ml
Point de fusion 20,2°C
Point d’ébullition 190,0°C
Beilstein 01, IV, 1279
Fieser 13,124; 16,177
Nom IUPAC trideutério(trideutériométhylsulfinyl)méthane
Poids de la formule 84.18
Qualité RMN
Mostrar más Mostrar menos
RUO– À des fins de recherche uniquement
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.