Learn More
Méthylsulfoxyde-d6, pour RMN, conditionnés en ampoules de 0,50 ml, 100,0 % d’atomes D, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10236510 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 ml
Conditionnement:
5mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10236510 5 ml 5mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 10236510 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 217340050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    134.00€
    123.00€ / 5mL
    Économisez 11.00€
    8% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Ajouter au panier
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Pour NMR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl sulfoxide-d6
Forme physique Liquide
Couleur Incolore
Note relative au nom 100.0 atom % D
Densité 1,1900 g/ml
Deutérium (D) 99,95% min
Point d’éclair 88°C
Gravité spécifique 1,19
Viscosité 2,4 mPa.s (20°C)
Eau 0,02% max. (coulométrique)
Quantité 5 ml
CAS 2206-27-1
Point de fusion 20,2°C
Point d’ébullition 190,0°C
Formule moléculaire C2H6OS
Formule linéaire (CD3)2SO
Numéro MDL MFCD00002090
Beilstein 01, IV, 1279
Fieser 13,124; 16,177
Synonyme dimethyl sulfoxide-d6, dmso-d6, dimethylsulfoxide-d6, deuterated dmso, methane-d3,sulfinylbis-9ci, methane-d3, sulfinylbis, hexadeuterodimethyl sulfoxide, methane-d3-, sulfinylbis, methanesulfinylmethyl hydrogen, dimethyl-d6 sulfoxide
Clé InChI IAZDPXIOMUYVGZ-WFGJKAKNSA-N
SMILES [2H]C([2H])([2H])S(=O)C([2H])([2H])[2H]
Nom IUPAC (²H₃)methanesulfinyl(²H₃)methane
Poids moléculaire (g/mol) 84.17
CID PubChem 75151
Poids de la formule 84.18
Qualité RMN